Läs mer
Micronova™ Bestrålad renrumspenna
BIOPHARMA
Produktkod. p-7203105 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Blått
Rött
Svart
Tipsstil:
Försedd med 0,7 mm spets
Infällbar, 0,7 mm spets
Kapslad, 0,7 mm spetsspets
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Produktkod. 11966875
Brand: Micronova™ PEN02IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kulspetspennor med låg natriumhalt och outplånlig bläck har en unik polypropenhylsa som begränsar partikelgenereringen och håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning. Tillgängliga bestrålade, kapslade eller klickversioner och med svart, blått eller rött bläck.
Bläck med låg natriumhalt
De Micronova Bestrålade renrumskulspetspennor, med låg natriumbläck och låga partiklar, är designade för dokumentation och märkning i renrum och aseptiska miljöer. Gammabestrålade pennor är lämpliga för Aseptic ISO 5 och andra rena produktionsområden.
  • Kulspetspennor för renrum med outplånligt bläck med låg natriumhalt
  • Designad för dokumentation och märkning i renrum
  • Vit, högdensitetshylsa av polypropen
  • Håller upp till IPA, blekmedel och fenolavtorkning
  • Tillval med tak eller indragbar
  • Svart, blått eller rött bläck
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
Specifikationer
Material HDPE
Regerade Nej
Färg Blått
Omslagsfärg Vitt
Täckmaterial HDPE
Beskrivning Capped
Mått (L x B x H) 5,75 x 0,375 x 0,375 tum (14,6 x 0,953 x 0,953 cm)
Längd (engelska) 5,75 tum.
Längd (metrisk) 14.6 cm
Bredd (engelska) 0,375 tum
Bredd (metrisk) 0.953 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålning och intyg om överensstämmelse
Diameter (engelska) Yttre 0,375 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.953 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Förpackning 10 pennor/påse, dubbelpåse
Produkttyp Renrumspenna
Kvantitet 10/Pk. 100/CS
Storlek 8 x 8 x 8 tum.
Sterilitet Sterila
Tipsstil Kapslad, 0,7 mm spetsspets
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.907 kg