Beskrivning
De Micronova Bestrålat Slim-T™ Moppöverdrag är rundade, täckta svampar som glider på TMop™ Adapter för att enkelt rulla ner väggar och mjuka väggar samt rengöra besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning.
- Låg profil och manövrerbart renrum T-Mop täcker
- Rundade täckta svampar rullar lätt ner väggar och mjuka väggar
- Utmärkt på alla rumsytor och utrustningsexteriörer
- Passar lätt i besvärliga hörn, trånga utrymmen och under utrustning
- Gammabestrålad för aseptiska områden
- Tygalternativ inkluderar:
- NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
- PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
- För användning med 180° snurra TMop™ Adapter
- Finns i längderna 10, 12 och 18 tum
- Tål starka desinfektionsmedel
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mop Cover |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 45,7 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 6.4 cm |
| Bredd (engelska) | 2,5 tum |
| Motståndskraftig mot | Kemikalier |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |