Läs mer
Fisherbrand™ Bestrålat renrumsvinyltejp
Produktkod. 16235162 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Mått (LxB):
36 yd. x 0,5 tum
36 yd. x 0,5 tum)
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
36 yd. x 1 tum. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 16235162
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bestrålad renrumstejp av vinyl med lågt antal partiklar och biobelastningar som är idealiskt för mediaberedning, batchning, färgkodning, förpackning och andra applikationer inom labbet, steril bearbetning och rena byggområden.
  • Irradiated vinyl cleanroom tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind.
  • Processed in a clean environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction, and sterile processing areas.
  • Conformable with rubber adhesive.
  • Forms a strong bond with plastics, polymers, and stainless steel.
  • Does not leave adhesive residue when removed.
  • Ideal for media preparation, batching, color coding with cleanroom pen.
  • 3 inch plastic core.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, Complies with Federal Specification PPP-T-66Eand CID A-A 1689A
Typ av lim Rubber
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Matte White
Formatera Roll
Material Vinyl
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilitet Sterile
För användning med (applikation) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Inkluderar 3 in. Plastic Core
Kvantitet 24/Cs.
Storlek (engelska) 8 x 8 x 8 in.
Storlek (metrisk) 20.32 x 20.32 x 20.32 cm
Temperaturområde (engelska) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metriskt) 16°C to 27°C
Mått (LxB) 36 yd. x 0,5 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0.5 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm