Läs mer
Fisherbrand™ Bestrålat renrumsvinyltejp
Produktkod. 16255162 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Mått (L x B):
36 yd. x 0,5 tum
36 yd. x 0,5 tum)
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
36 yd. x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
16255162 Vitt 36 yd. x 1 tum -
16275162 Vitt 36 yd. x 0,5 tum) -
16235162 Vitt 36 yd. x 0,5 tum Paket med 24
16295162 Vitt 36 yd. x 0,75 tum -
16225162 Genomskinlig 36 yd. x 0,5 tum -
16285162 Genomskinlig 36 yd. x 0,75 tum -
16245162 Genomskinlig 36 yd. x 1 tum -
16265162 Genomskinlig 36 yd. x 2 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16255162
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Bestrålad renrumstejp av vinyl med lågt antal partiklar och biobelastningar som är idealiskt för mediaberedning, batchning, färgkodning, förpackning och andra applikationer inom labbet, steril bearbetning och rena byggområden.
  • Bestrålad renrumstejp av vinyl bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester.
  • Bearbetad i en ren miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och sterila bearbetningsområden.
  • Passar med gummilim.
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål.
  • Lämnar inga limrester när den tas bort.
  • Idealisk för mediaberedning, batchning, färgkodning med renrumspenna.
  • 3 tums plastkärna.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, överensstämmer med federal specifikation PPP-T-66E och CID AA 1689A
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Matt vit
Formatera Rulla
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Försegling, märkning, färgkodning, golvmärkning
Inkluderar 3 tum Plastkärna
nr per ärende 36
Kvantitet 36/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 6 tum.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 36 yd. x 1 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm