Läs mer
Fisherbrand™ Bestrålat renrumsvinyltejp
Produktkod. 16275162 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Mått (L x B):
36 yd. x 0,5 tum
36 yd. x 0,5 tum)
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
36 yd. x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) unitSize
16275162 Vitt 36 yd. x 0,5 tum) -
16235162 Vitt 36 yd. x 0,5 tum Paket med 24
16255162 Vitt 36 yd. x 1 tum -
16295162 Vitt 36 yd. x 0,75 tum -
16225162 Genomskinlig 36 yd. x 0,5 tum -
16285162 Genomskinlig 36 yd. x 0,75 tum -
16245162 Genomskinlig 36 yd. x 1 tum -
16265162 Genomskinlig 36 yd. x 2 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16275162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5605.00 SEK
    3874.91 SEK / Paket med 24
    Save 1730.09 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad renrumstejp av vinyl med lågt antal partiklar och biobelastningar som är idealiskt för mediaberedning, batchning, färgkodning, förpackning och andra applikationer inom labbet, steril bearbetning och rena byggområden.
  • Irradierad vinyltejp i renrum bildar en stark bindning med plast, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester.
  • Bearbetad i en ren miljö är detta band utformat för lätt industriellt bruk, ren konstruktion och sterila bearbetningsområden.
  • Följer med gummilim.
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål.
  • Lämnar inte limrester när den tas bort.
  • Idealiskt för medieförberedelse, batchning, färgkodning med renrumspenna.
  • 3-tums plastkärna.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelseintyg, Intyg om bearbetning, NIKA - FDA, CID, följer Federal Specification PPP-T-66E och CID A-A 1689A
Beskrivning Renrum 1/2 tum Vitt vinylband
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Matt vit
Formatera Rulla
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Försegling, märkning, färgkodning, golvmarkering
Inkluderar 3 tum Plastkärna
Kvantitet 72/Cs.
Storlek procedur
Storlek (engelska) 16 x 10 x 6 tum
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 15.24 cm
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 36 yd. x 0,5 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.3 cm