Description
- Bestrålad renrumstejp av vinyl bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester.
- Bearbetad i en ren miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och sterila bearbetningsområden.
- Passar med gummilim.
- Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål.
- Lämnar inga limrester när den tas bort.
- Idealisk för mediaberedning, batchning, färgkodning med renrumspenna.
- 3 tums plastkärna.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Processing, NIKA - FDA, CID, överensstämmer med federal specifikation PPP-T-66E och CID AA 1689A |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matt vit |
| Formatera | Rulla |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |