Läs mer
Micronova™ Riskpåsar
Produktkod. 13172360 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Gult
Rött
Kapacitet (metrisk):
60 l
61 l
114 l
125 L
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
13172360 Rött 60 l Sterila Paket med 50
30090458 Gult 61 l Sterila -
15591745 Gult 114 l Sterila Paket med 50
32236944 Rött 125 L Sterila -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13172360 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BL225REIRBB
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
LDPE riskpåsar med låg densitet är designade för att innehålla biomedicinskt och farligt avfall i aseptiska och kontrollerade miljöer.
Micronova Hazard Bags är tillverkade av FDA-kompatibel, lågdensitet, röd eller gul polyeten och kan användas med BLSSH-serien Micronova BinLiner Står. Biohazard-påsarna är designade för inneslutning och bortskaffande av biomedicinskt avfall och påsarna för farligt material är designade för segregering och bortskaffande av farligt avfall
  • Lågdensitetspolyeten Hazard-påsar
  • Röda eller gula påsar för biologiska risker och farligt material
  • Biohazard-påsar är tydligt märkta med en Biohazard-symbol i svart bläck
  • Påsar för farligt material är märkta för avfallssegregering i USA
  • 32YE liners fungerar med BLSSH-1515 BinLiner Stå
  • 24YE och 25RE fungerar med BLSSH-168 BinLiner Stå
  • Mindre påsar med stjärnbotten är idealiska för runda behållare
  • Större påsar är plattförslutna
  • Bra kompatibilitet med vanliga rengöringsmedel
  • Gammabestrålade liners är sterila för aseptiska områden
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 l
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse och intyg om bestrålningsbearbetning; ISO 9001 certifierad anläggning möter ASTM D170910-6 Sterilitetssäkringsnivå Överensstämmer med AAMI Riktlinjer för sterilisering.
Beskrivning Fem vikta liners per dubbelpåse
Diameter (metrisk) Yttre 40 cm
Diameter (engelska) Yttre 15,9 tum
Kapacitet (engelska) 16 gal.
Färg Rött
Mått (L x B) 25 x 35 tum.
Disponibel Engångsbruk
Höjd (metrisk) 91 cm
Längd (metrisk) 63.5 cm
Kvantitet 50/Cs.
Form STAR: Slitstark veckad botten för att passa runda behållare.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) Transportera biomedicinskt avfall (icke-vass)
För användning med (utrustning) BLSSH-serien BinStand eller liknande behållare
Längd (engelska) 25 tum
Tjocklek 0.050 mm
Höjd (engelska) 36 tum.
Material LDPE
Produkttyp Biohazard-avfallssäck
Temperatur (metrisk) 15 °C till 30 °C