Läs mer
Micronova™ Bestrålat MicroSeal™ och manschettband
Produktkod. 13107326 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
2 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
13107326 1 tum Paket med 36
13147326 0,75 tum Paket med 48
13157316 2 tum Paket med 24
13147316 3 tum Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13107326 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CSLB1WHIR
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad, formbar polyetentejp med perforeringar med 7,6 cm (3 tum) intervall, som är utformad för att säkerställa en tätning mellan handsken och plagget i renrumsklänningar. Finns i mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning.
Säkerställer effektiv tätning mellan handske och plagg. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Tejpen inkluderar perforeringar för rivning vid optimala längder.
Micronova Bestrålat MicroSeal™ Manschettförseglingstejp är en polyetentejp med låg densitet och låg utgasning med tryckkänsligt akryllim och perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller som tillåter användare att binda och riva i optimala längder för att fästa handsken vid plagget. Tillgänglig från 0,5 till 3-tums bredd; mindre bredder är idealiska för plåttätning under miljöövervakning.
  • Formbar bestrålad polyetentejp
  • Tryckkänsligt akryllim
  • Effektiv tätning mellan handsken och plagget
  • Perforeringar vid 7,6 cm (3 tum) intervaller
  • Tillgänglig från 0,5 till 3 tums bredd
  • Mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning
  • Tejp med låg densitet och låg utgasning
  • Sår på en 3 tum. (7,6 cm) plastkärna utan foder
  • 18-yard rullen ger cirka 42 tätningar; den 36 yd. rulle, 84 sigill
  • Lämplig för livsmedelsbearbetning och läkemedelsproduktion
  • Gammabestrålade för aseptiska områden
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; 10-6 Sterilitetssäkringsnivå per AAMI TIR33:2005; Intyg om överensstämmelse; Intyg om bestrålning
Typ av lim Akryl
Beläggning Polymer
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polyeten
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Aseptisk, säkerhetskappa, Rodac Plåttätning
Inkluderar 3 tum Plastkärna
Kvantitet 36/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 8 tum.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelska) 40 °F till 190 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 88 °C
Mått (L x B) 16,5 m x 25,4 mm (18 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 18 yd.
Längd (metrisk) 16.5 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (metrisk) tejp 25.4 mm