Läs mer
Micronova™ Bestrålat MicroSeal™ och manschettband
Produktkod. 13147316 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
2 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
13147316 3 tum Paket med 12
13147326 0,75 tum Paket med 48
13157316 2 tum Paket med 24
13107326 1 tum Paket med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13147316 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CSLB3WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4420.00 SEK
    4116.80 SEK / Paket med 12
    Save 303.20 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Bestrålad, formbar polyetentejp med perforeringar med 7,6 cm (3 tum) intervall, som är utformad för att säkerställa en tätning mellan handsken och plagget i renrumsklänningar. Finns i mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning.
Säkerställer effektiv tätning mellan handske och plagg. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Tejpen inkluderar perforeringar för rivning vid optimala längder.
Micronova Bestrålat MicroSeal™ Manschettförseglingstejp är en polyetentejp med låg densitet och låg utgasning med tryckkänsligt akryllim och perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller som tillåter användare att binda och riva i optimala längder för att fästa handsken vid plagget. Tillgänglig från 0,5 till 3-tums bredd; mindre bredder är idealiska för plåttätning under miljöövervakning.
  • Formbar bestrålad polyetentejp
  • Tryckkänsligt akryllim
  • Effektiv tätning mellan handsken och plagget
  • Perforeringar vid 7,6 cm (3 tum) intervaller
  • Tillgänglig från 0,5 till 3 tums bredd
  • Mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning
  • Tejp med låg densitet och låg utgasning
  • Sår på en 3 tum. (7,6 cm) plastkärna utan foder
  • 18-yard rullen ger cirka 42 tätningar; den 36 yd. rulle, 84 sigill
  • Lämplig för livsmedelsbearbetning och läkemedelsproduktion
  • Gammabestrålade för aseptiska områden
Especificaciones
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om överensstämmelse; Intyg om bestrålning
Typ av lim Akryl
Beläggning Polymer
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Rulla
Material Polyeten
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Aseptisk, säkerhetskappa, Rodac Plåttätning
Inkluderar 3 tum Plastkärna
Kvantitet 12/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 8 tum.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelska) 40 °F till 190 °F
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 88 °C
Mått (L x B) 16,5 m x 76,2 mm (18 yd. x 3 tum)
Längd (engelska) 18 yd.
Längd (metrisk) 16.5 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76,2 mm
Bredd (metrisk) tejp 7.62 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.