Läs mer
Micronova™ Bestrålat MicroSeal™ och manschettband
Handla allt Micronova ProdukterBeskrivning
Säkerställer effektiv tätning mellan handske och plagg. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Tejpen inkluderar perforeringar för rivning vid optimala längder.
Micronova Bestrålat MicroSeal™ Manschettförseglingstejp är en polyetentejp med låg densitet och låg utgasning med tryckkänsligt akryllim och perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller som tillåter användare att binda och riva i optimala längder för att fästa handsken vid plagget. Tillgänglig från 0,5 till 3-tums bredd; mindre bredder är idealiska för plåttätning under miljöövervakning.
- Formbar bestrålad polyetentejp
- Tryckkänsligt akryllim
- Effektiv tätning mellan handsken och plagget
- Perforeringar vid 7,6 cm (3 tum) intervaller
- Tillgänglig från 0,5 till 3 tums bredd
- Mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning
- Tejp med låg densitet och låg utgasning
- Sår på en 3 tum. (7,6 cm) plastkärna utan foder
- 18-yard rullen ger cirka 42 tätningar; den 36 yd. rulle, 84 sigill
- Lämplig för livsmedelsbearbetning och läkemedelsproduktion
- Gammabestrålade för aseptiska områden
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 certifierad anläggning; 10-6 Sterilitetssäkringsnivå per AAMI TIR33:2005; Intyg om överensstämmelse; Intyg om bestrålning |
| Typ av lim | Akryl |
| Beläggning | Polymer |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |