Läs mer
Micronova™ Bestrålat MicroSeal™ och manschettband
BIOPHARMA
Produktkod. 15577274 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
36 rullar
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15577274 Vitt 36 rullar
1 options
Produktkod. 15577274 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CSLB136WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11700.00 SEK
    9981.13 SEK / 36 rullar
    Save 1718.87 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En bestrålad, formbar polyetentejp med perforeringar med 7,6 cm (3 tum) intervall, som är utformad för att säkerställa en tätning mellan handsken och plagget i renrumsklänningar. Finns i mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning.
De Micronova Bestrålat MicroSeal™ Manschettförseglingstejp är en polyetentejp med låg densitet och låg utgasning med tryckkänsligt akryllim och perforeringar på 7,6 cm (3 tum) intervaller som tillåter användare att binda och riva i optimala längder för att fästa handsken vid plagget. Tillgänglig från 0,5 till 3-tums bredd; mindre bredder är idealiska för plåttätning under miljöövervakning.
  • Formbar bestrålad polyetentejp
  • Tryckkänsligt akryllim
  • Effektiv tätning mellan handsken och plagget
  • Perforeringar vid 7,6 cm (3 tum) intervaller
  • Tillgänglig från 0,5 till 3 tums bredd
  • Mindre bredder för plåttätning vid miljöövervakning
  • Tejp med låg densitet och låg utgasning
  • Sår på en 3 tum. (7,6 cm) plastkärna utan foder
  • 18-yard rullen ger cirka 42 tätningar; den 36 yd. rulle, 84 sigill
  • Lämplig för livsmedelsbearbetning och läkemedelsproduktion
  • Gammabestrålade för aseptiska områden
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Aseptisk, Hazmat och säkerhetskappa, rodac plattförsegling
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm