Beskrivning
Fisherbrand Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape är ett utmärkt allmänt tejp för medieförberedelse, batchning, färgkodning, förpackning och andra tillämpningar inom laboratorie- och sterilprocessområden.
- Irradierat, tryckkänsligt polyetenband
- Idealiskt för tätning, färgkodning och märkning i aseptiska områden
- Utmärkt för rena byggområden
- Renrummet bearbetas och lindas på en 3-tums plastkärna
- Levereras med full certifiering av bestrålning och spårbarhet i partiet
- Individuellt dubbelpåsad
- Finns i olika bredder
- Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Vitt |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Plåtförsegling, märkning och färgkodning i aseptiska miljöer |
| Temperaturområde (engelska) | 60 °F till 80 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 16 °C till 27 °C |
| Mått (L x B) | 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 tum) |
| Längd (engelska) | 36 yd. |
| Visa mer |