Läs mer
Fisherbrand™ Bestrålad polyeten renrumstejp
Produktkod. 16275152 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
16275152 Genomskinlig 1 tum -
16215162 Vitt 0,75 tum -
16285152 Vitt 1 tum -
16295152 Vitt 2 tum -
16205162 Genomskinlig 0,75 tum Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16275152
Beräknad leverans: 11-12-2026
Denna bestrålade renrumstejp av polyeten, med låga partiklar och biologiska belastningar, är idealisk för försegling, färgkodning och märkning i aseptiska områden.
Fisherbrand Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape är ett utmärkt allmänt tejp för medieförberedelse, batchning, färgkodning, förpackning och andra tillämpningar inom laboratorie- och sterilprocessområden.
  • Irradierat, tryckkänsligt polyetenband
  • Idealiskt för tätning, färgkodning och märkning i aseptiska områden
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Renrummet bearbetas och lindas på en 3-tums plastkärna
  • Levereras med full certifiering av bestrålning och spårbarhet i partiet
  • Individuellt dubbelpåsad
  • Finns i olika bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Akryl
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Plåtförsegling, märkning och färgkodning i aseptiska miljöer
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm