Läs mer
Fisherbrand™ Bestrålad polyeten renrumstejp
Produktkod. 16285152 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (engelska) unitSize
16285152 Vitt 1 tum -
16215162 Vitt 0,75 tum -
16295152 Vitt 2 tum -
16205162 Genomskinlig 0,75 tum Paket med 16
16275152 Genomskinlig 1 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16285152
Only null left
Add to basket
Add to basket
Denna bestrålade renrumstejp av polyeten, med låga partiklar och biologiska belastningar, är idealisk för försegling, färgkodning och märkning i aseptiska områden.
De Fisherbrand Bestrålad polyeten renrumstejp är en utmärkt tejp för allmänt bruk för mediaberedning, batchning, färgkodning, förpackning och andra applikationer inom labbet och sterila bearbetningsområden.
  • Bestrålad, tryckkänslig polyetentejp
  • Idealisk för tätning, färgkodning och märkning i aseptiska områden
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Renrumsbearbetad och lindad på en 3-tums plastkärna
  • Levereras med full certifiering av bestrålning och partispårbarhet
  • Individuellt dubbelförpackad
  • Finns i olika bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Plåttätning, märkning och färgkodning i aseptiska miljöer
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm