Läs mer
Fisherbrand™ Bestrålad polyeten renrumstejp
Produktkod. p-7202997 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Genomskinlig
Vitt
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Produktkod. 16215162
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna bestrålade renrumstejp av polyeten, med låga partiklar och biologiska belastningar, är idealisk för försegling, färgkodning och märkning i aseptiska områden.
The Fisherbrand Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications within the lab and sterile processing areas.
  • Irradiated, pressure-sensitive polyethylene tape
  • Ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas
  • Excellent for clean construction areas
  • Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
  • Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
  • Individually double bagged
  • Available in a range of widths
  • Roll length: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Typ av lim Acrylic
Färg Vitt
Material Polyethylene
Sterilitet Sterile
För användning med (applikation) Plate sealing, marking and color coding in aseptic environments
Temperaturområde (engelska) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metriskt) 16°C to 27°C
Mått (LxB) 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm