Läs mer
Micronova™ Bestrålat Sharpie Finpunktsmarkör
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Rött
Svart
Längd (engelska):
6 tum
7 tum
Förpackning:
Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack)
Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Blek och vattenbeständigt bläck
Micronova Bestrålat Sharpie Fine Point Marker är den ursprungliga pennstilen, industristandard permanent markör. Denna renrumsskärpa markerar permanent på de flesta ytor med snabbtorkande, giftfritt, alkoholbaserat bläck som är blekande och vattenbeständigt för att ytterligare utöka flera projektanvändningar.
- Finpunktsspetsmarkör
- Märker permanent på de flesta ytor
- Skriver på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmaterial
- Giftfritt, permanent, snabbtorkande, alkoholbaserat bläck
- Blekna och vattentålig
- Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar, rött, blått eller svart bläck
- Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Färg | Svart |
| Täckmaterial | HDPE |
| Beskrivning | Infällbar permanent markör med fin spets |
| Mått (L x B x H) | 7 tum x 0,5 x 0,5 (17,8 x 1,27 x 1,27 cm) |
| Längd (engelska) | 7 tum |
| Längd (metrisk) | 17.8 cm |
| Bredd (engelska) | 0,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 1.27 cm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |