Läs mer
Micronova™ Bestrålat Sharpie Finpunktsmarkör
Produktkod. 13197726 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Svart
Längd (engelska):
6 tum
7 tum
Förpackning:
Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack)
Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Förpackning Förpackningsstorlek
13197726 Blått 7 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
12837053 Svart 6 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
15387863 Svart 6 tum Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack) Paket med 12
13177726 Svart 7 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
13157726 Blått 6 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) -
13167726 Rött 6 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
13107736 Rött 7 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13197726 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PEN26IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 SEK
    1434.60 SEK / Paket med 12
    Save 60.40 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Bestrålad, finpunkt permanent markör med blekning och vattenbeständig, snabbtorkande, giftfri bläck för användning i aseptiska miljöer. Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar.
Blek och vattenbeständigt bläck
Micronova Bestrålat Sharpie Fine Point Marker är den ursprungliga pennstilen, industristandard permanent markör. Denna renrumsskärpa markerar permanent på de flesta ytor med snabbtorkande, giftfritt, alkoholbaserat bläck som är blekande och vattenbeständigt för att ytterligare utöka flera projektanvändningar.
  • Finpunktsspetsmarkör
  • Märker permanent på de flesta ytor
  • Skriver på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmaterial
  • Giftfritt, permanent, snabbtorkande, alkoholbaserat bläck
  • Blekna och vattentålig
  • Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar, rött, blått eller svart bläck
  • Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden
Specifikationer
Material HDPE
Färg Blått
Täckmaterial HDPE
Beskrivning Infällbar permanent markör med fin spets
Mått (L x B x H) 7 tum x 0,5 x 0,5 (17,8 x 1,27 x 1,27 cm)
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.27 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning; Intyg om överensstämmelse
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Förpackning Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning)
Produkttyp Markör
Kvantitet 12/Pk.
Storlek 8 x 8 x 8 tum.
Sterilitet Sterila
Tipsstil 1,0 mm Finpunkt