Läs mer
Micronova™ Bestrålat Sharpie Finpunktsmarkör
BIOPHARMA
Produktkod. 15387863 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Svart
Längd (engelska):
6 tum
7 tum
Förpackning:
Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack)
Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (engelska) Förpackning Förpackningsstorlek
15387863 Svart 6 tum Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack) Paket med 12
12837053 Svart 6 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
13177726 Svart 7 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
13157726 Blått 6 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) -
13197726 Blått 7 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
13167726 Rött 6 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
13107736 Rött 7 tum Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning) Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15387863 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PEN20IRDB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00 SEK
    582.24 SEK / Paket med 12
    Save 134.76 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-04-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad, finpunkt permanent markör med blekning och vattenbeständig, snabbtorkande, giftfri bläck för användning i aseptiska miljöer. Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar.
Blek och vattenbeständigt bläck
Micronova Bestrålat Sharpie Fine Point Marker är den ursprungliga pennstilen, industristandard permanent markör. Denna renrumsskärpa markerar permanent på de flesta ytor med snabbtorkande, giftfritt, alkoholbaserat bläck som är blekande och vattenbeständigt för att ytterligare utöka flera projektanvändningar.
  • Finpunktsspetsmarkör
  • Märker permanent på de flesta ytor
  • Skriver på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmaterial
  • Giftfritt, permanent, snabbtorkande, alkoholbaserat bläck
  • Blekna och vattentålig
  • Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar, rött, blått eller svart bläck
  • Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden
Specifikationer
Material HDPE
Regerade Nej
Färg Svart
Omslagsfärg Svart
Täckmaterial HDPE
Mått (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tum. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.27 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning; Intyg om överensstämmelse
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Inkluderar Lock
Förpackning Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack)
Produkttyp Renrumsmarkör
Kvantitet 12/Pk.
Storlek 8 x 8 x 8 tum.
Sterilitet Sterila
Tipsstil 1,0 mm Finpunkt