Läs mer
Micronova™ Bestrålat Sharpie Finpunktsmarkör
BIOPHARMA
Produktkod. p-9264005 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Rött
Svart
Längd (engelska):
6 tum
7 tum
Förpackning:
Individuellt dubbelförpackad, 12 per ytterpåse (väska pack)
Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12837053
Brand: Micronova™ PEN20IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad, finpunkt permanent markör med blekning och vattenbeständig, snabbtorkande, giftfri bläck för användning i aseptiska miljöer. Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar.
Blek och vattenbeständigt bläck
Micronova Bestrålat Sharpie Fine Point Marker är den ursprungliga pennstilen, industristandard permanent markör. Denna renrumsskärpa markerar permanent på de flesta ytor med snabbtorkande, giftfritt, alkoholbaserat bläck som är blekande och vattenbeständigt för att ytterligare utöka flera projektanvändningar.
  • Finpunktsspetsmarkör
  • Märker permanent på de flesta ytor
  • Skriver på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmaterial
  • Giftfritt, permanent, snabbtorkande, alkoholbaserat bläck
  • Blekna och vattentålig
  • Tillgängliga kapslade eller infällbara stilar, rött, blått eller svart bläck
  • Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden
Specifikationer
Material HDPE
Regerade Nej
Färg Svart
Omslagsfärg Svart
Täckmaterial HDPE
Mått (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tum. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.27 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning; Intyg om överensstämmelse
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Skriver på de flesta ytor med snabbtorkande
Inkluderar Lock
Förpackning Individuellt förpackade, 4 per dubbelpåse, 12 per tredje påse (fodralförpackning)
Produkttyp Renrumsmarkör
Kvantitet 12/Pk.
Storlek 8 x 8 x 8 tum.
Sterilitet Sterila
Tipsstil 1,0 mm Finpunkt