Läs mer
Micronova™ Bestrålat Sharpie Ultrafina markörer
Produktkod. 17338389 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Svart
Produkttyp:
Permanent markör
Utsmetningssäker markör
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp
17338389 Blått Permanent markör
15674109 Svart Permanent markör
17605925 Svart Utsmetningssäker markör
17695915 Rött Permanent markör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17338389 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer PEN52IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.00 SEK
    805.89 SEK / Paket med 12
    Save 125.11 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-02-2027
Bestrålad, ultrafin spets, lockad permanent markör med blekning och vattenbeständig, snabbtorkande, giftfri bläck för användning i aseptiska miljöer.
Micronova Bestrålat Sharpie Ultra Fine Marker är den ursprungliga pennstilen, industristandard permanent markör med en ultrafin spets. Denna renrumsskärpa markerar permanent på de flesta ytor med snabbtorkande, giftfritt, alkoholbaserat bläck som är blekande och vattenbeständigt för att ytterligare utöka flera projektanvändningar.
  • Ultrafin spetsad spetsmarkör
  • Märker permanent på de flesta ytor
  • Skriver på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmaterial
  • Giftfritt, permanent, snabbtorkande, alkoholbaserat bläck
  • Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden
  • Blekna och vattentålig
  • Tillgängligt rött, blått eller svart bläck
Specifikationer
Material HDPE
Regerade Nej
Färg Blått
Omslagsfärg Blått
Täckmaterial HDPE
Beskrivning Capped
Mått (L x B x H) 6 x 0,5 x 0,5 tum. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.27 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning; Intyg om bestrålningsbearbetning; Intyg om överensstämmelse
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Diameter (metrisk) Yttre 1.27 cm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Renrum och aseptisk miljö Dokumentation och märkning
Inkluderar Lock med lock
Förpackning Individuellt förpackade, 4 pennor per dubbelförpackad förpackning, 3 förpackningar per fodral
Produkttyp Permanent markör
Kvantitet 12/Pk.
Storlek 8 x 8 x 8 tum.
Sterilitet Sterila
Tipsstil 0,2 mm Ultra Fin