Läs mer
Micronova™ Bestrålat Sharpie Ultrafina markörer
Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Blått
Rött
Svart
Produkttyp:
Permanent markör
Utsmetningssäker markör
Description
Micronova Bestrålat Sharpie Ultra Fine Marker är den ursprungliga pennstilen, industristandard permanent markör med en ultrafin spets. Denna renrumsskärpa markerar permanent på de flesta ytor med snabbtorkande, giftfritt, alkoholbaserat bläck som är blekande och vattenbeständigt för att ytterligare utöka flera projektanvändningar.
- Ultrafin spetsad spetsmarkör
- Märker permanent på de flesta ytor
- Skriver på kalla eller våta ytor, plastpåsar och engångsmaterial
- Giftfritt, permanent, snabbtorkande, alkoholbaserat bläck
- Gammabestrålad för aseptisk ISO 5 och andra rena produktionsområden
- Blekna och vattentålig
- Tillgängligt rött, blått eller svart bläck
Specifications
Specifications
| Material | HDPE |
| Regerade | Nej |
| Färg | Svart |
| Omslagsfärg | Svart |
| Täckmaterial | HDPE |
| Mått (L x B x H) | 6 x 0,5 x 0,5 tum. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm) |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 15.24 cm |
| Bredd (engelska) | 0,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 1.27 cm |
| Show More |