Läs mer
Micronova™ Bestrålad vinyl renrumstejp
BIOPHARMA
Produktkod. 12743376 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Ljusblå
Vitt
Mått (L x B):
36 yd. x 0,75 tum
36 yd. x 1 tum
36 yd. x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12743376 Vitt 36 yd. x 0,75 tum Paket med 48
12833582 Ljusblå 36 yd. x 1 tum Paket med 36
17808359 Genomskinlig 36 yd. x 0,75 tum -
12853542 Vitt 36 yd. x 1 tum Paket med 36
12883542 Vitt 36 yd. x 2 tum Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12743376 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CR10034WHIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11940.00 SEK
    10572.76 SEK / Paket med 48
    Save 1367.24 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bestrålad renrumstejp i vinyl, med gummilim, är extremt formbar och idealisk för mediaberedning, batchning, färgkodning och förpackning i kritiska och aseptiska bearbetningsapplikationer.
Bestrålad renrumstejp i vinyl är utformad för att begränsa antalet partiklar och biobelastningar i kritiska och aseptiska bearbetningsapplikationer. Denna extremt formbara tejp är idealisk för att täta böjda och oregelbundna ytor och det syntetiska gummilimmet säkerställer ren skalning från waferpatroner och de flesta renrumsarbetsytor.
  • Bestrålad, ultrabearbetad, tryckkänslig vinyltejp
  • Lågt antal partiklar och biobelastningar
  • Syntetgummilim, säkerställer ren peeling från de flesta ytor
  • Extremt anpassningsbar; tejper och tätningar böjda och oregelbundna ytor
  • Idealisk för batchning, färgkodning, förpackning etc. i aseptiska områden
  • Utmärkt för rena byggområden
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Renrumsbearbetad och lindad på en plastkärna
  • Levereras med full certifiering av bestrålning och partispårbarhet
  • Individuellt dubbelförpackad
  • Finns i transparent, vit och ljusblå
  • Finns i 1/2, 3/4, 1 och 2 tums bredder
  • Rulllängd: 33 m (36 yd.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning, certifikat om bestrålning, certifikat om överensstämmelse
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Tejpa
Material Vinyl, Plast
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Plåttätning, märkning och färgkodning i aseptiska miljöer.
Kvantitet 48/Cs.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 25 °C
Mått (L x B) 36 yd. x 0,75 tum
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm