Läs mer
Chemsplash Bestrålad Zip Labcoat PB(6B) Elastisk manschett
Beskrivning
Chemsplash Steril labbrock
- Chemsplash 55GSM Typ 5B och 6B PB Tyg
- GAMMA bestrålad och dubbelpåsad
- Dragkedja fram med självhäftande lock
- Elastiska manschetter
- Vik över krage
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: Levereras GAMMA Sterile Bestrålat och dubbelpåsar, den Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst komposittyg |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Motstånd | Vätskor |
| Visa mer |