Läs mer
Chemsplash Bestrålad Zip Labcoat PB(6B) Elastisk manschett
Produktkod. 30058406
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058406 2X-large
30058299 Liten
30058208 Intermediär
30058234 Betydande
30058374 X-large
30058289 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30058406 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2635.400.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 SEK
    2798.78 SEK / Paket med 50
    Save 301.22 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 02-07-2027
Levereras gammasteril bestrålad och dubbelförpackad. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder.
Chemsplash Steril labbrock
  • Chemsplash 55GSM Typ 5B och 6B PB Tyg
  • GAMMA bestrålad och dubbelpåsad
  • Dragkedja fram med självhäftande lock
  • Elastiska manschetter
  • Vik över krage
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Non-linting
  • Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: Levereras GAMMA Sterile Bestrålat och dubbelpåsar, den Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Produkttyp Labbrock
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Mikroporöst komposittyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Motstånd Vätskor
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)