Läs mer
Chemsplash Bestrålad Zip Labcoat PB(6B) tumöglor, elastisk manschett
Beskrivning
Chemsplash Labbrock
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
- GAMMA bestrålad och dubbelpåsad
- Dragkedja fram med självhäftande lock
- Elastiska manschetter med tumöglor
- Vik över krage
- Silikon- och latexfri, PFAS-fri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat levereras GAMMA Sterile Bestrålat och dubbelpåsar. Tillverkad av Chemsplash tyget är mjukt och mikroporöst och ger styrka och motståndskraft mot kemiskt stänk och damm. Denna labbrock har en 2/3-längd design med krage och dragkedja, samt elastiska handleder med tumöglor för extra bekvämlighet. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9. Chemsplash tillbehör skyddar bäraren från miljön eller miljön från bäraren, designade för maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst komposittyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Lösa |
| Ankel stil | Öppna |
| Manschettstil | Elastisk, Tumslinga |
| Hals stil | Krage |
| Visa mer |