Läs mer
Miele Professional™ Bevattningshylsa
Produktkod. 10009420 Handla allt Miele Produkter
Change view
Längd (metrisk):
121 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10009420 121 mm Varje
1 options
Produktkod. 10009420 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3809390
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bevattningshylsor E 336 för optimal laddning av pipetter/MIS-instrument i injektorenheter
  • Pipetter upp till max. 445 mm längd kan hållas
  • Plast, skruvförband
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bevattningshylsa
Modell E 336
Längd (metrisk) 121 mm
Kvantitet 1 vardera