Läs mer
Invitrogen™ IRS-1 Människan ProcartaPlex™ Simplex kit​
Produktkod. 18426518
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
18426518 96 tester
1 options
Produktkod. 18426518 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01097008901
De ProcartaPlex Human IRS-1 Simplex Kit mäter nivån av totalt IRS-1 i cellysat. Den är designad för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
De ProcartaPlex Human IRS-1 Simplex Kit mäter nivån av totalt IRS-1 i cellysat. Den är designad för att kunna kombineras med andra Simplex-kit så att du kan skapa din egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När du kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när du inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast en buffertsats (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
För beredning av cellysat rekommenderar vi användning av någondera ProcartaPlex Celllysbuffert (kat. nr. EPX-999999-900) eller cellextraktionsbuffert (kat. nr. FNN0011) kompletterad med 0,5 M EDTA och Halt-proteas- och fosfatashämmare engångscocktail (–100X) (kat. nr. 78440 eller 7). Dessa buffertar ingår inte i panelen. Beroende på ditt cellsystem kan andra buffertar också vara lämpliga.
Om ProcartaPlex Analyser för Luminex Plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum eller 50μ L cellkultursupernatant och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en –enda 25 50μ L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatant, cellysat och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , xMAP INTELLIFLEX, xMAP INTELLIFLEX DR-SE, och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Dessutom xMAP INTELLIFLEX DR-SE System erbjuder dubbla rapporteringsfunktioner, som tillåter mätning av en andra parameter för analyten, och har sidoutmatningsfunktioner för ökad flexibilitet och automatisering. Tillsammans med ProcartaPlex signalanalyser, den xMAP INTELLIFLEX DR-SE-instrument möjliggör kvantifiering och multiplexering av fosforylerade och totala proteiner i samma brunn, på samma Luminex pärla, och i samma analyskörning.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Analyskänslighet Såsom bestämt för parti 1: 0,1 U/ml
Analysintervall Såsom bestämt för parti 1: 0,73 till 3000 U/ml
Formatera Simplex kit
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen IRS-1
Gene Alias IRS1, HIRS-1, insulinreceptorsubstrat 1
Gen-ID (Entrez) 3667
Gensymbol IRS-1
Interassay CV Som fastställt för parti 1: 10,54 %
Intraassay CV Som fastställt för parti 1: 8,56 %
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Cellysat
Provvolym Cellysat (förspädda): 25μ L
UniProt ID P35568
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Signal
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.