Läs mer
Irsogladine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Irsogladine Maleate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5.C4H4O4/c10-4-1-2-6(11)5(3-4)7-14-8(12)16-9(13)15-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3H,(H4,12,13,14,15,16);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 371.0188 |