missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Irsogladine, MedChemExpress

Produktkod. 16412106
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16412106 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16412106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0327

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Irsogladine is a PDE4 inhibitor and muscarinic acetylcholine receptor binder.

Irsogladine is a PDE4 inhibitor and muscarinic acetylcholine receptor binder.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Irsogladine
Fysisk form Solid
CAS 57381-26-7
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7Cl2N5
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Dicloguamine
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (468.59 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER NC1=NC(N)=NC(C2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=N1
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Formel vikt 256.09
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.