missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IRX4 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Produktkod. 30600572 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30600572 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30600572 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP348420APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

IRX4 Polyclonal antibody specifically detects IRX4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen IRX4
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera APC
Formulering PBS
Gene Alias iroquois homeobox 4, Iroquois homeobox protein 4Homeodomain protein IRXA3, iroquois-class homeodomain protein IRX-4, IRXA3, MGC131996
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived human IRX4 fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50805
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.