Läs mer
Mettler Toledo™ ISA aluminiumsulfatlösning
Produktkod. 12659255 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Storlek:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Storlek unitSize
12659255 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 12659255 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51350108
Specifikationer
Beskrivning ISA-lösning 0,9 mol/L Al2(SO4)3, 250 ml
Typ ISA aluminiumsulfatlösning
Modell ISA-lösning 0,9 mol/L Al2(SO4)3, 250 ml
Storlek 250 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ISA solution Al sulfate 0.9 M
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulphate