Läs mer
ISA/Ca modelljonstyrkajusteringslösningar, WTW™
Produktkod. 11715214
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11715214 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11715214 Leverantör WTW Leverantörsnummer 140120
I lager
Lösningar för justering av jonstyrka har flera uppgifter: TISAB för fluoridmätningar justerar inte bara pH-värdet, genom att även dekomplexar de fluoridhaltiga komplexföreningarna. Andra jonstyrkejusteringslösningar säkerställer ett anpassat pH-värde samt tillsats av ett lämpligt ledande salt för att korrekt fånga upp koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning 1 flaska med 250 ml
Densitet 1,18 g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 4 mol/L
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Blandbar med vatten
Kvantitet 250 mL