Läs mer
Lösningar för justering av jonstyrka, modell ISA/FK, WTW™
Produktkod. 11705204
Change view
Kvantitet:
2 x 250 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11705204 2 x 250 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11705204 Leverantör WTW Leverantörsnummer 140110
I lager
Lösningar för justering av jonstyrka har flera uppgifter: TISAB för fluoridmätningar justerar inte bara pH-värdet, genom att även dekomplexar de fluoridhaltiga komplexföreningarna. Andra jonstyrkejusteringslösningar säkerställer ett anpassat pH-värde samt tillsats av ett lämpligt ledande salt för att korrekt fånga upp koncentrationen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning 2 flaskor à 250 ml
Densitet 1,26 g/cm3
Fysisk form Vätska
Koncentration 5 mol/L
Kokpunkt 100 °C
Löslighet Lösligt i vatten
Kvantitet 2 x 250 mL