Läs mer
ISA-lösning - kalium, WTW™
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 1,19 g/cm3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | Blandning bestående av vatten, natriumklorid |
| Färg | Färglös |
| pH | <7 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kvantitet | 1 Pk. |