Läs mer
ISA Solution -Silver, WTW™
Specifikationer
Specifikationer
| Odör | Odorless |
| Densitet | 1.07g/cm3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | Mixture Consisting of Water, Sodium Sulfite |
| Färg | Färglös |
| pH | 6.25 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kvantitet | 1 Pk. |