Läs mer
ISAB kloridlösning, Reagecon™
Produktkod. 11543102 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11543102 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11543102 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISACL5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1261.32 SEK / 500ml
    Save 198.68 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kvantitet 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHLORIDE ISE IONIC STRENGTH
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16, 3 per cent by weight ofnitrogen