Beskrivning
Användningen av en jonstyrkejusterare (ISA) har flera fördelar när man mäter katjoner, anjoner och vissa lösta gaser med en jonselektiv elektrod (ISE).
- ISA håller jonstyrkan hos provet och standarden hög, konstant och liknande, vilket gör att aktivitetsmätning kan avläsas som koncentration
- ISA håller pH-värdet konstant i vissa fall, vilket hjälper till att undertrycka eller eliminera störande joner
- ISA eliminerar all matris, hysteres eller felaktiga vätskeövergångspotentialer som kan påverka noggrannheten hos testresultatet
- En ISA bör aldrig reagera kemiskt med provet eller standarden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium sulfate |
| CAS | 7783-20-2 |
| Densitet | 1,13 g/cm3 vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | H8N2O4S |
| Koncentration | 2M |
| MDL-nummer | MFCD00003391 |
| Färg | Färglös |
| pH | 5.8 till 6.2 |
| För användning med (utrustning) | Jonselektiv elektrod |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NITRATE ISE IONIC STRENGTH
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate