Läs mer
Isatin, 98%
Produktkod. 11494064
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494064 100 g 100g
11404074 500 g 500g
11414074 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12468.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Isatin är en endogen monoaminoxiderande (MAO)-hämmare involverad i stress och ångest. Dessutom hämmar isatin alkaliskt fosfatas (ALP), kväveoxid (NO)-stimulerat lösligt guanylatcyklas och andra enzymer. Isatiner genomgår en Wolff-Kishner-liknande reduktion i en pott med hydrazinhydrat, under förvånansvärt milda förhållanden, för att ge motsvarande oxindoler. Den används som kromatografisk sprayreagens för aminosyradetektering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Isatin är en endogen monoaminoxiderande (MAO)-hämmare involverad i stress och ångest. Dessutom hämmar isatin alkaliskt fosfatas (ALP), kväveoxid (NO)-stimulerat lösligt guanylatcyklas och andra enzymer. Isatiner genomgår en Wolff-Kishner-liknande reduktion i en pott med hydrazinhydrat, under förvånansvärt milda förhållanden, för att ge motsvarande oxindoler. Den används som kromatografisk sprayreagens för aminosyradetektering.
Löslighet Lösligt i vatten (1,9 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-56-5
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.133
MDL-nummer MFCD00005718
InChI-nyckel JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC-namn lH-indol-2,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isatin
Smältpunkt ∼199°C to 200°C
pH 7
Flampunkt 220°C (428°F)
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 383659
Merck Index 14,5104
Löslighetsinformation Soluble in water (1.9g/L at 20°C).
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.