Läs mer
Isatin, 98%
Produktkod. 15770809 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15770809 500 g Glasflaska 500g
10143010 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15770809 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151495000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-56-5
Molekylformel C8H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00005718
InChI-nyckel JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
IUPAC-namn lH-indol-2,3-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isatin
Namnnotering 98%
Smältpunkt 201°C to 204°C
Färg Orange
Flampunkt 220°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 21, 432
Merck Index 15, 5148
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.9g/L. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,diethyl ether,benzene
Formel vikt 147.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.