Läs mer
Isatin Bis-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isatin Bis-cresol |
| CAS | 47465-97-4 |
| Molekylformel | C22 H19 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-, 3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19NO3/c1-13-11-15(7-9-19(13)24)22(16-8-10-20(25)14(2)12-16)17-5-3-4-6-18(17)23-21(22)26/h3-12,24-25H,1-2H3,(H,23,26) |
| LEDER | Cc1cc(ccc1O)C2(C(=O)Nc3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4 |
| IUPAC-namn | 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.39 |
| Formel vikt | 345.1365 |