Läs mer
Isatoisk anhydrid, 97 %
Produktkod. 11402038
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11402038 100 g 100g
11412038 500 g 500g
11422038 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14603.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-48-9
Molekylformel C8H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 163.13
MDL-nummer MFCD00006700
InChI-nyckel TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
LEDER O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isatoic anhydride
Smältpunkt ∼237 °C (uppdelning)
Densitet 1.52
Flampunkt 308 °C (586 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 136786
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn 2,4-dihydro-lH-3,1-bensoxazin-2,4-dion
Formel vikt 163.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.