Läs mer
Isatoic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15809170
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809170 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15809170 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8047840100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 118-48-9
Smältpunkt 230°C to 232°C
Kokpunkt 350°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00006700
Kvantitet 100 g
Synonym Isatoic anhydride, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride, 1,4-Dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2,4-dione, 2H-3,1-Benzoxazine-2,4-(1H)-dione, Isatoic anhydride
Molekylvikt (g/mol) 163.13