Läs mer
Isatoisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30396940
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30396940 5 g
1 options
Produktkod. 30396940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7776005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isatoic Anhydride
CAS 118-48-9
Molekylformel C8H5NO3
Kvantitet 5 g
Synonym 2H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 1H-Benz[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 2,4-Dioxo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine, 3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 2-(Carboxyamino)benzoic Acid Cyclic Anhydride, Isatoic Acid Anhydride, NSC 104662, NSC 29555
InChI formel InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
LEDER O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
IUPAC-namn 1H-3,1-benzoxazin-2,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 163.13
Formel vikt 163.0269