Läs mer
Isavuconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Isavuconazole (BAL-4815) is a triazole prodrug with antifungal activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. Isavuconazole inhibits ergosterol biosynthesis and results in the disruption of fungal membrane structure and function. Isavuconazole is a moderate inhibitor of CYP3A4.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isavuconazole |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 241479-67-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H17F2N5OS |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BAL-4815 RO-0094815 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM) |
| Visa mer |