Läs mer
Isavuconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isavuconazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1 |
| Formel vikt | 437.112 |
| Procent renhet | >95% |