Läs mer
Isaxonine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isaxonine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-6(2)10-7-8-4-3-5-9-7/h3-6H,1-2H3,(H,8,9,10) |
| Formel vikt | 137.0953 |