Läs mer
ISCK03, MedChemExpress
Produktkod. 16483368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483368 10 mg
16479896 50 mg
16452736 25 mg
16426097 5 mg
16404616 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483368 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101443
MedChemExpress ISCK03 is a specific SCF/c-Kit inhibitor.
ISCK03 is a specific SCF/c-Kit inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ISCK03
CAS 945526-43-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21N3O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.91 mM)
LEDER O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=CC=C(N3C=CN=C3)C=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 355.45
Formel vikt 355.45
Procent renhet 99.27%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation