missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iscotrizinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iscotrizinol |
| CAS | 154702-15-5 |
| Molekylformel | C44 H59 N7 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis-, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Diethylhexyl butamido triazone, Dioctylbutamidotriazone, Iscotrizinol, Uvasorb HEB, Benzoic acid, 4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis-, 1,1'-bis(2-ethylhexyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50) |
| LEDER | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-ethylhexyl 4-[[4-[4-(tert-butylcarbamoyl)anilino]-6-[4-(2-ethylhexoxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 765.98 |
| Formel vikt | 765.4578 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?