Läs mer
ISE Buffer Solution Lead, Reagecon™
Produktkod. 11748475 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11748475 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11748475 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISEPB5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3485.00 SEK
    1627.58 SEK / 500ml
    Save 1857.42 SEK
    53% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026