Läs mer
ISE buffertlösning kalium, Reagecon™
Produktkod. 11523092 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11523092 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11523092 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISEK5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00 SEK
    1261.32 SEK / 500ml
    Save 1443.68 SEK
    53% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026